Få mere at vide
Wolfram(VI) oxid, Puratronic™ 99,998% (metalbasis ekskl. Mo), Mo 100ppm
Beskrivelse
Wolfram(VI)oxid bruges til wolfram- og wolfram-fremstilling, som bruges som røntgenskærme og til brandsikre tekstiler. Det bruges som et keramisk pigment. Nanotråde af wolfram(VI)oxid er i stand til at absorbere en højere procentdel af solstrålingen, da den absorberer blåt lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten(VI) oxide |
| Smeltepunkt | 1473 °C |
| Navn note | Mo 100 ppm |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,998% metalbasis eksklusive Mo |
| Tæthed | 7.16 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i varme alkaliske opløsninger. Uopløselig i vand og syrer. Let opløselig i flussyre. |
| Vis mere |