Få mere at vide
Wolfram(VI)-oxid, 99+%
Artikelnummer. 10042750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10042750 100 g Plastflaske 100g
10549823 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214211000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231,837 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-35-8
MDL nummer MFCD00011466
InChI nøgle ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC navn trioxotungsten
SMIL O=[W](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten(VI) oxide
Farve Grøn-gul til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Molekylær formel O3W
Lineær formel WO3
Fieser 11,591
Merck Index 15, 9997
Molekylvægt (g/mol) 231.837
Formel vægt 231.85
Procent renhed ≥99.0%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten(VI) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.