Få mere at vide
Wolfram(VI) oxid, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11391868
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391868 500 g 500g
11381868 100 g 100g
11371868 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011828.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231,837 g/mol
Det bruges i wolfram- og wolframfremstilling, der bruges som røntgenskærme og til brandsikre stoffer. Det bruges som et keramisk pigment. Nanotråde af Tungsten (VI) oxid er i stand til at absorbere en højere procentdel af solstrålingen, da den absorberer blåt lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-35-8
Molekylær formel O3W
Molekylvægt (g/mol) 231.837
MDL nummer MFCD00011466
InChI nøgle ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC navn trioxotungsten
SMIL O=[W](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten(VI) oxide
Smeltepunkt 1473 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,8% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Wolfram (VI) oxid er opløseligt i varme alkaliopløsninger. Uopløselig i vand og syrer. Let opløselig i flussyre.
Formel vægt 231.85
Tæthed 7.16 g/mL