Få mere at vide
Wolfram(VI) oxid, 99,8% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges i wolfram- og wolframfremstilling, der bruges som røntgenskærme og til brandsikre stoffer. Det bruges som et keramisk pigment. Nanotråde af Tungsten (VI) oxid er i stand til at absorbere en højere procentdel af solstrålingen, da den absorberer blåt lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten(VI) oxide |
| Smeltepunkt | 1473 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99,8% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Wolfram (VI) oxid er opløseligt i varme alkaliopløsninger. Uopløselig i vand og syrer. Let opløselig i flussyre. |
| Formel vægt | 231.85 |
| Tæthed | 7.16 |