Få mere at vide
Wolfram(VI) ethoxid
Artikelnummer. 11338958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338958 1 g 1g
11348958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041795.03
 Begrænset vare
På lager
Mellemprodukt til sol-gel-belægninger | CAS: 62571-53-3 | C12H30O6W | 454,21 g/mol
Mellemprodukt til sol-gel-belægninger Wolfram(VI)-ethoxid bruges i nanomaterialer, tynde film, display og billedbehandling, optik og briller. Det bruges også til røntgenskærmfosfor, brandsikre stoffer og i gassensorer. Det fungerer også som et mellemprodukt til sol-gel-belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62571-53-3
Molekylær formel C12H30O6W
Molekylvægt (g/mol) 454.21
MDL nummer MFCD00156526
InChI nøgle JHZFYDXXWXXVRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxide
PubChem CID 13828235
IUPAC navn ethanolat;wolfram
SMIL CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten(VI) ethoxide
Smeltepunkt 150°C
Farve Hvid til Brun
Lineær formel W(OC2H5)6
Mængde 1 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetateSoluble in ethyl acetate,hydrocarbons and esters.
Formel vægt 454.21
Fysisk form Chunks and/or Powder