Få mere at vide
Wolfram(VI)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782221
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
Artikelnummer. 11301709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012337.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.54 g/mol
Det er en forløber for mange wolframforbindelser. Det bruges til wolframbelægning, rensning af wolfram og olefinpolymerisering. Det bruges også som petroleumskatalysator og i intelligent glas. Det kan bruges til deoxygenering af epoxider og som reagens i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13283-01-7
Molekylær formel Cl6W
Molekylvægt (g/mol) 396.54
MDL nummer MFCD00011463
InChI nøgle KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC navn hexachlortungsten
SMIL Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 346°C
Kemisk navn eller materiale Tungsten(VI) Chloride
Smeltepunkt 275°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride.
Formel vægt 396.57
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.52