Få mere at vide
Wolfram(VI)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er en forløber for mange wolframforbindelser. Det bruges til wolframbelægning, rensning af wolfram og olefinpolymerisering. Det bruges også som petroleumskatalysator og i intelligent glas. Det kan bruges til deoxygenering af epoxider og som reagens i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 346°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten(VI) Chloride |
| Smeltepunkt | 275°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride. |
| Formel vægt | 396.57 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 3.52 |
Sikkerhed og håndtering
- Tungsten(VI) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Tungsten(VI) chloride