Få mere at vide
Wolfram(VI)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er en forløber for mange wolframforbindelser. Det bruges til wolframbelægning, rensning af wolfram og olefinpolymerisering. Det bruges også som petroleumskatalysator og i intelligent glas. Det kan bruges til deoxygenering af epoxider og som reagens i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 346°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten(VI) Chloride |
| Smeltepunkt | 275°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride. |
| Formel vægt | 396.57 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 3.52 |