Få mere at vide
Wolfram(VI)chlorid, 99,9+%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10667202 10 g Glasflaske 10g
10772485 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221430100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13283-01-7
Molekylær formel Cl6W
Molekylvægt (g/mol) 396.57
MDL nummer MFCD00011463
InChI nøgle KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC navn hexachlortungsten
SMIL Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kogepunkt 347°C
Kemisk navn eller materiale Tungsten(VI) chloride
Smeltepunkt 275°C
Farve Blå-grå til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9+%
Lineær formel WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formel vægt 396.57
Procent renhed ≥99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tungsten(VI) chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tungsten chloride