Tekniske data
| Kogepunkt | 347°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten(VI) chloride |
| Smeltepunkt | 275°C |
| Navn note | 20 Mesh |
| Farve | Grå-violet |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | WCl6 |
| Fieser | 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343 |
| Vis mere |