Få mere at vide
Tungsten(VI) chloride, 99%, 20 mesh
Artikelnummer. 10261053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10261053
Brand: Thermo Scientific Acros 200300500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13283-01-7
Molekylær formel Cl6W
Molekylvægt (g/mol) 396.57
MDL nummer MFCD00011463
InChI nøgle KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC navn hexachlortungsten
SMIL Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 347°C
Kemisk navn eller materiale Tungsten(VI) chloride
Smeltepunkt 275°C
Navn note 20 Mesh
Farve Grå-violet
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formel vægt 396.57
Procent renhed 99%