Få mere at vide
Wolfram(V) ethoxid
Beskrivelse
Wolfram(V)-ethoxid bruges som mellemprodukt til sol-gel-belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten(V) ethoxide |
| Kogepunkt | 110 °C til 115 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | W(OC2H5)5 |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kulbrinter. |
| Formel vægt | 409.15 |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Tungsten(V) ethoxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tungsten(V) ethoxide