Få mere at vide
Wolfram(V) ethoxid
Artikelnummer. 11318958
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318958 2 g 2g
11328958 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041794.04
 Begrænset vare
På lager
Mellemprodukt til sol-gel-belægninger | CAS: 26143-11-3 | C10H25O5W | 409,15 g/mol
Wolfram(V)-ethoxid bruges som mellemprodukt til sol-gel-belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26143-11-3
Molekylær formel C10H25O5W
Molekylvægt (g/mol) 409.15
MDL nummer MFCD00078041
InChI nøgle SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
PubChem CID 57357833
IUPAC navn ethanolat;wolfram
SMIL CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten(V) ethoxide
Kogepunkt 110°C to 115°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel W(OC2H5)5
Mængde 2 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hydrocarbons.
Formel vægt 409.15
Fysisk form Væske