Få mere at vide
Tungsten sulfide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-4904565
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11311878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011829.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 12138-09-9 | S2W | 247.96 g/mol
Wolframsulfid bruges som en komponent i katalysatorer til hydrobehandling af råolie, hydrodesulfurisering og hydrodenitrifikationsreaktioner. Det finder anvendelse som faststof sekundære lithium batteri katoder og andre elektrokemiske enheder. Det viser sig, at det danner uorganiske nanorør, som er bedre forstærkende midler end kulstofnanorør. Tilsætning af wolframsulfid til epoxyharpiks forbedrer vedhæftning, brudsejhed og belastningsenergifrigivelseshastighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12138-09-9
Molekylvægt (g/mol) 247.96
MDL nummer MFCD00011467
InChI nøgle ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn disulfanylidenetungsten
SMIL S=[W]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten sulfide
Smeltepunkt 1250°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.8% metal basis
Molekylær formel S2W
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 247.98
Lugt Odorless
Tæthed 7.5