Få mere at vide
Tungsten sulfide, 99.8% (metals basis)
Descripción
Wolframsulfid bruges som en komponent i katalysatorer til hydrobehandling af råolie, hydrodesulfurisering og hydrodenitrifikationsreaktioner. Det finder anvendelse som faststof sekundære lithium batteri katoder og andre elektrokemiske enheder. Det viser sig, at det danner uorganiske nanorør, som er bedre forstærkende midler end kulstofnanorør. Tilsætning af wolframsulfid til epoxyharpiks forbedrer vedhæftning, brudsejhed og belastningsenergifrigivelseshastighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten sulfide |
| Smeltepunkt | 1250°C (decomposition) |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.8% metal basis |
| Molekylær formel | WS2 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 247.98 |
| Lugt | Odorless |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.