Få mere at vide
Tungsten Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution NH3 0.1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL nummer | 11461 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 500 mL |