Få mere at vide
Tungsten Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution NH3 0.1M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10162492 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10162492
Brand: Fisher Chemical J/8120/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 11461
Tekniske data
Emballage HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Mængde 100 mL