Få mere at vide
Tungsten sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434865
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434865 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15434865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041641.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Tungsten sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-33-7
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel W
MDL nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [W]
IUPAC navn wolfram
Molekylvægt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Procent renhed 99.95%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.