Få mere at vide
Tungsten sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414865
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414865 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15414865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041639.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Wolfram blev brugt flittigt til glødetrådene i gammeldags glødepærer, dets legeringer bruges i mange højtemperaturapplikationer, såsom buesvejseelektroder og varmeelementer i højtemperaturovne. Nogle bakterier bruger wolfram i et enzym til at reducere carboxylsyrer til aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-33-7
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel W
MDL nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [W]
IUPAC navn wolfram
Molekylvægt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Procent renhed 99.95%