Få mere at vide
Tungsten sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404865
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404865 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15404865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041638.KS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Tungsten sputtering mål bruges til Magnetron sputtering kilde. Det bruges også i elektriske glødetråde (f.eks. i elektriske pærer), strålingsafskærmning, militære applikationer (f.eks. panser og granater) samt materialer til modvægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-33-7
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel W
MDL nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [W]
IUPAC navn wolfram
Molekylvægt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Procent renhed 99.95%