Få mere at vide
Wolframopløsning til ICP/MS 100mg/L NH 4 OH matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957313 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12957313 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12957313 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 466 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 DKK
    501.50 DKK / 100ml
    Spare 48.50 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Emballage Flaske
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [W]
IUPAC navn wolfram
Opløsningsmiddel eller Matrix Ammoniak
Molekylvægt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:27998