Få mere at vide
Tungsten slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.97% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059207
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11329788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044252.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Mængde 25 g
Vægt ≈7.8g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.97%