Få mere at vide
Wolframsnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408785
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11490690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044249.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 0,49 g/snegl
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray slug
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.97% (Metals basis)
Form Slug