Få mere at vide
Wolframslug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389778
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389778 50 g 50g
11379778 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044250.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-33-7 | Molekylformel: W | Molekylvægt: 183,84 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten slug
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde
Mængde 50 g
Vægt ≈0,97 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.97%