Få mere at vide
Wolframslug, 17,5 mm (0,689 tommer) diameter x 6,4 mm (0,25 tommer) længde, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11375699
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
4 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375699 1 Pc. Hver
11385699 4 Pc. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000525.KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten slug
Navn note 17.5mm (0.689 in.) dia. x 6.4mm (0.25 in.) length
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈30g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%