Få mere at vide
Tungsten silicide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367257
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367257 50 g 50g
11377257 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011551.18
Request Bulk or Custom Format
Wolframsilicid bruges i mikroelektronik som kontaktmateriale. Det bruges også som en shunt over polysiliciumlinjer for at øge deres ledningsevne og øge signalhastigheden. Ydermere fungerer det som et barrierelag mellem silicium og andre metaller. Ud over dette bruges det i mikroelektromekaniske systemer og til oxidationsbestandige belægninger. Det bruges også som erstatning for tidligere wolframfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-88-2
Molekylær formel Si2W
Molekylvægt (g/mol) 240.01
MDL nummer MFCD00049704
InChI nøgle WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3
PubChem CID 16212546
IUPAC navn bis($l^{3}-silanylidyne)wolfram
SMIL [Si]#[W]#[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten silicide
Smeltepunkt 2165°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 240.02
Procent renhed 99.5%