Få mere at vide
Wolframstang, 2 mm (0,08 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11325028
Skift visning
Mængde:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
30cm
Pakke med 2
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325028 30 cm 30cm
11305028 2 x 10 cm Pakke med 2
11395018 10 x 10 cm 10cm
11315028 5 x 30 cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11325028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043971.BV
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 6,1g/10cm | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå stang
Tæthed 19,3 g/cm3
Mængde 30 cm
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Rod