Få mere at vide
Tungsten rod, 6.3mm (0.25in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-5547778
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Artikelnummer. 11335898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010406.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Udseende Silver Gray rod
Mængde 10 cm
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Rod