Få mere at vide
Tungsten rod, 5.0mm (0.20in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten rod |
| Navn note | 5.0mm (0.20 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
| Mængde | 10 cm |
| Vægt | ≈3.7g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |