Få mere at vide
Wolframstang, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter, annealed, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11355898
Skift visning
Mængde:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355898 25 cm 25cm
11365898 100 cm 100cm
11345898 5 x 100 cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010407.BU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Form: ca. 1,53 g/cm; Temperament: blødt | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Navn note Glødet
Udseende Silver Gray
Mængde 25 cm
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Rod