Få mere at vide
Wolframstang, 1,5 mm (0,06 tommer) dia., 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051909
Mængde:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
30cm
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11309887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042233.9X
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten rod
Navn note 1.5mm (0.06 in.) dia.
Mængde 2 x 10 cm
Vægt ≈3.4g/10cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%