Få mere at vide
Wolframstang, 1,5 mm (0,06 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten rod |
| Navn note | 1,5 mm (0,06 tommer) diameter. |
| Mængde | 30 cm |
| Vægt | ≈3,4g/10cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |