Få mere at vide
Tungsten Rhenium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048294
Mængde:
10 m
2 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
Artikelnummer. 11336777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010073.G2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten Rhenium wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde W:Re; 97:3 wt%
Mængde 2 m
Vægt ≈1.9g/2m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD02091751
Procent renhed 99.95%