Få mere at vide
Tungsten Rhenium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis)
Mængde:
10 m
2 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten Rhenium wire |
| Navn note | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | W:Re; 97:3 wt% |
| Mængde | 10 m |
| Vægt | ≈1.9g/2m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02091751 |
| Procent renhed | 99.95% |