Få mere at vide
Wolframpulver, -50+100 mesh, 99+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten powder |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | −50+100 Mesh |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | ≥99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tungsten powder
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Tungsten