Få mere at vide
Wolfram plade, 6,4 mm (0,25 tommer) tyk, 25 x 100 mm (0,98 x 3,9 tommer), 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404735
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404735 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15404735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000936.KF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten plate
Navn note 6,4 mm (0,25 tommer) tyk, 25x100 mm (0,98x3,9 tommer)
CAS 7440-33-7
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈310g/plade
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel W
MDL nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [W]
IUPAC navn wolfram
Molekylvægt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Procent renhed 99.95%