Få mere at vide
Tungsten, plasma standard solution, Specpure™ W 1000μg/mL
Artikelnummer. 11348667
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11348667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035770.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
W in 5% HNO3/tr. HF
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel W in 5% HNO3/tr. HF
MDL nummer MFCD00011461
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten, plasma standard solution, Specpure™
Lugt Acidic
Fysisk form Væske
Koncentration W 1000 μg/mL
FN nummer UN3264
Mængde 50 mL