Få mere at vide
Tungsten(IV) selenide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11342178
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342178 10 g 10g
11352178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013084.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12067-46-8 | Se2W | 341.782 g/mol
Wolfram(IV)selenid bruges som en vigtig forbindelse i elektrokemiske solceller. Den fungerer som en stabil halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12067-46-8
Molekylær formel Se2W
Molekylvægt (g/mol) 341.782
MDL nummer MFCD00049703
InChI nøgle ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal
PubChem CID 82910
IUPAC navn bis(selanyliden)wolfram
SMIL [Se]=[W]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten(IV) Selenide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.8%, metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 341.77
Tæthed 9.32