Få mere at vide
Tungsten hexacarbonyl, 97%
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 175.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten hexacarbonyl |
| Smeltepunkt | 150.0°C |
| Farve | Gul til Beige |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | W(CO6) |
| Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tungsten hexacarbonyl
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .