Få mere at vide
Wolframhexacarbonyl, 97%
Artikelnummer. 10533391 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533391 50 g Glasflaske 50g
10503201 10 g Glasflaske 10g
10062973 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10533391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 DKK
    2799.65 DKK / 50g
    Spare 410.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Wolfram hexacarbonyl, 99%, C6O6W, CAS-nummer-14040-11-0, 250g, 175,0 grader. C, gul til beige, 237-880-2, 98,5% min., 06.658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351,91, GHS signalord: Fare, GHS H Udtalelse Giftig ved kontakt med huden. Giftigt, hvis det sluges. Giftigt ved indånding. | CAS: 14040-11-0 | C6O6W | 351,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14040-11-0
Molekylær formel C6O6W
Molekylvægt (g/mol) 351.91
MDL nummer MFCD00011462
Tekniske data
Kogepunkt 175,0 °C
Kemisk navn eller materiale Tungsten hexacarbonyl
Smeltepunkt 150,0 °C
Farve Gul til Beige
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 351.91
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten hexacarbonyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.