Tekniske data
| Kogepunkt | 175.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten hexacarbonyl |
| Smeltepunkt | 150.0°C |
| Farve | Gul til Beige |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | W(CO6) |
| Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tungsten hexacarbonyl
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .