Få mere at vide
Wolframgaze, forgyldt med 50 mesh vævet af 0,025 mm (0,001 tommer) diameter tråd
Artikelnummer. 11385227
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385227 150 x 150 mm Hver
11375227 75 x 75 mm Hver
11395227 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040926.GT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Form: Trådstof; Åbent areal: 90,3%; Åbningsbredde: 0,019 tommer | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Filtrering, elektroder Wolfram gaze, forgyldt, tråd bruges til filtrering. Den fungerer også som en elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Mængde 150 x 150 mm
Maskestørrelse 50 Mesh
Form Trådklæde
Opløselighedsinformation Opløselig i en blanding af salpetersyre og flussyre. Uopløselig i vand.