Få mere at vide
Wolfram gaze, forgyldt, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Filtrering, elektroder Wolfram gaze, forgyldt, tråd bruges til filtrering. Den fungerer også som en elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 50 Mesh |
| Form | Wire Cloth |
| Opløselighedsinformation | Soluble in mixture of nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water. |