Få mere at vide
Tungsten gauze, 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in) dia wire
Artikelnummer. p-7080100
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15417205
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046412.FL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten gauze
Navn note 40 mesh woven from 0.025mm (0.001 in.) dia. wire
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 40 Mesh
Form Wire Cloth