Få mere at vide
Wolframgaze, 40 mesh vævet af 0,025 mm (0,001 tommer) dia-tråd
Artikelnummer. 15417205
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417205 75 x 75 mm Hver
15427205 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417205 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046412.FL
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tungsten gauze
Navn note 40 mesh woven from 0.025mm (0.001 in.) dia. wire
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 40 Mesh
Form Wire Cloth