Få mere at vide
Tungsten gaze, 20 mesh vævet af 0,127 mm (0,005 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824998
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11355217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040922.FL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Trådstof; Åbent areal: 81%; Åbningsbredde: 0,045 tommer.
Filtrering, elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 20 Mesh
Form Wire Cloth