Få mere at vide
Wolframgaze, 20 mesh vævet af 0,127 mm (0,005 tommer) diameter tråd
Description
Filtrering, elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Maskestørrelse | 20 Mesh |
| Form | Trådklæde |