Få mere at vide
Wolframgaze, 20 mesh vævet af 0,127 mm (0,005 tommer) diameter tråd
Artikelnummer. 11355217
Skift visning
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355217 75 x 75 mm Hver
11375217 150 x 150 mm Hver
11365217 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040922.FL
Request Bulk or Custom Format
Form: Trådstof; Åbent areal: 81%; Åbningsbredde: 0,045 tommer | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Filtrering, elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 20 Mesh
Form Wire Cloth