Få mere at vide
Tungsten gaze, 150 mesh vævet af 0,02 mm (0,0008 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten gauze |
| Navn note | 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008 in.) dia. wire |
| Mængde | 75 x 75 mm |
| Maskestørrelse | 150 Mesh |
| Form | Wire Cloth |