Få mere at vide
Wolframgaze, 100 mesh vævet af 0,0254 mm (0,001 tommer) diameter tråd
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten gauze |
| Navn note | Vævet af 0,0254 mm (0,001 tommer) diameter tråd |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Maskestørrelse | 100 Mesh |
| Form | Trådklæde |